Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Pottasche
0879-1KGEA 200 EUR
0879-1KG 0879-2.5KG 0879-500G
Kaliumcarbonat, wasserfrei ≥99% ACS
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium < 0,005%
Chloride ≤ 0,003%
Schwermetalle ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,0005%
Magnesium ≤ 0,002%
Phosphate ≤ 0,001%
Purity ≥ 99%
Silica ≤ 0,005%
Sodium ≤ 0,02%
Schwefel-Bestandteile ≤ 0,004%