Lithiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
431559-250G 431559-50G
SIAL431559-250GEA 649 EUR
SIAL431559-250G SIAL431559-50G
Lithiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549