Natriumcarbonat 99,5, powder ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
wasserfreie Soda
223530-1KG
223530-2.5KG
223530-500G
223530-1KGEA
76.66
EUR
223530-1KG
223530-2.5KG
223530-500G
Natriumcarbonat 99,5, powder ACS, Fluka™
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Molecular Weight: 105.99 g/mol Siedepunkt: 1600 Schmelzpunkt: 854 °C Dichte: 2.53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (excluding ignited substance) | Min. 99.5 % |
Loss on ignition (285°C) | Max. 1.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.03 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Silicate (as SiO₂) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Total S (as SO₄) | Max. 0.003 % |