Rubidiumcarbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

251437-10G 251437-50G
SIAL251437-10GEA 95.7 EUR
SIAL251437-10G SIAL251437-50G
Rubidiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Rubidium carbonate
Formel: CO₃Rb₂
Molecular Weight: 230,94 g/mol
Schmelzpunkt: 837 °C
Dichte: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011188
CAS-Nummer: 584-09-8
EINECS: 209-530-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR