Kaliumdichromat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
MQ100
483044-10G 483044-50G
SIAL483044-10GEA 195 EUR
SIAL483044-10G SIAL483044-50G
Kaliumdichromat, Sigma-Aldrich®
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Schmelzpunkt: 398
Dichte: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790