Natriumchromat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307831-5G 307831-100G 307831-500G
SIAL307831-5GEA 34 EUR
SIAL307831-5G SIAL307831-100G SIAL307831-500G
Natriumchromat, Sigma-Aldrich®
Sodium chromate
Formel: CrNa₂O₄
Molecular Weight: 161,97 g/mol
Schmelzpunkt: 780 °C
Dichte: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003484
CAS-Nummer: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08745