Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

237965-100G 237965-1KG
SIAL237965-100GEA 37.9 EUR
SIAL237965-100G SIAL237965-1KG
Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lithium fluoride
Formel: FLi
Molecular Weight: 25,94 g/mol
Siedepunkt: 1676 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 870 °C
Dichte: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR