Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

449903-10G 449903-2G
SIAL449903-10GEA 251 EUR
SIAL449903-10G SIAL449903-2G
Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lithium fluoride
Formel: FLi
Molecular Weight: 25.94 g/mol
Siedepunkt: 1676
Schmelzpunkt: 870
Dichte: 2.64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR