Kaliumhexacyanoferrat(III) 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
196785000 196780010 196780050 196781000
ACRO196785000EA 115 EUR
ACRO196785000 ACRO196780010 ACRO196780050 ACRO196781000
Kaliumhexacyanoferrat(III) 98%, rein
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %