Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
33357.36 33357.A3
33357.36EA 77.8 EUR
33357.36 33357.A3
Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99,0% ACS
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Purity: 99.0% min CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: K3Fe(CN)6 Formula Weight: 329.26 Physical Form: Crystalline Density: 1.89 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Formel: K₃Fe(CN)₆
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 1,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 14,7630