Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
A16946.0B A16946.0I A16946.30
A16946.0BEA 82.9 EUR
A16946.0B A16946.0I A16946.30
Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥98%
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Purity: 98+% CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: C6FeK3N6 Formula Weight: 329.26 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Formel: K₃Fe(CN)₆
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 1,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 14,7630