Kaliumhexacyanoferrat(III) analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

15260.1600 15260.3600 15260.5600 15260.2600
KRAF15260.1600EA 70.2 EUR
KRAF15260.1600 KRAF15260.3600 KRAF15260.5600 KRAF15260.2600
Kaliumhexacyanoferrat(III) analytisches Reagens
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR