Kaliumhexacyanoferrat(III), Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.04971.1000 1.04971.9050
1.04971.1000EA 284 EUR
1.04971.1000 1.04971.9050
Kaliumhexacyanoferrat(III), Supelco®
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR