Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
26810.232EA 73.2 EUR
26810.232 26810.298
Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm