Kaliumhexacyanoferrat(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455946-100G 455946-25G
SIAL455946-100GEA 1030 EUR
SIAL455946-100G SIAL455946-25G
Kaliumhexacyanoferrat(III), Sigma-Aldrich®
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712