Natriumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223441-50G 223441-10G 223441-1KG
SIAL223441-50GEA 174 EUR
SIAL223441-50G SIAL223441-10G SIAL223441-1KG
Natriumhydrid, Sigma-Aldrich®
Sodium hydride
Formel: HNa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003471
CAS-Nummer: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
UN: 1427
ADR: 4.3,I