Cäsiumiodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Cesiumiodide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

202134-100G 202134-25G
SIAL202134-100GEA 300 EUR
SIAL202134-100G SIAL202134-25G
Cäsiumiodid, Sigma-Aldrich®
Cäsiumiodid
Formel: CsI
Molecular Weight: 259,81 g/mol
Siedepunkt: 1280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 621 °C
Dichte: 3,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010962
CAS-Nummer: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 12,02056

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR