Kaliumiodid
Lieferant: Lovibond
501210 501211
LOVI501210EA 20.1 EUR
LOVI501210 LOVI501211
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 686 °C
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727