Natriumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Iodnatrium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
229911-100G 229911-10G
SIAL229911-100GEA 488 EUR
SIAL229911-100G SIAL229911-10G
Natriumiodid, Sigma-Aldrich®
Natriumiodid
Formel: NaI
Molecular Weight: 149.89 g/mol
Siedepunkt: 1300
Schmelzpunkt: 662
Dichte: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705