Kaliumperiodat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kaliummetaperiodat, Kaliumtetroxoiodat(VII)

15266.1800 15266.3600 15266.1600 15266.2600
KRAF15266.1800EA 315 EUR
KRAF15266.1800 KRAF15266.3600 KRAF15266.1600 KRAF15266.2600
Kaliumperiodat analytisches Reagens
Kaliumperiodat
Formel: KlO₄
Molecular Weight: 230 g/mol
Schmelzpunkt: 576…588 °C
Dichte: 3,62 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011407
CAS-Nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR