Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriumtriazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S2002-100G S2002-25G S2002-2KG S2002-500G
SIALS2002-100GEA 74 EUR
SIALS2002-100G SIALS2002-25G SIALS2002-2KG SIALS2002-500G
Natriumazid, Sigma-Aldrich®
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65,01 g/mol
Schmelzpunkt: 275 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653