Natriumamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
432504-100G
432504-25G
SIAL432504-100GEA
63
EUR
SIAL432504-100G
SIAL432504-25G
Natriumamid, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Formel:
H₂NNa Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 208 °C Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011117 CAS-Nummer: 7782-92-5 EINECS: 231-971-0 UN: 1390 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,08717 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...