di-Lithiumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lithium oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
374725-100G 374725-10G
SIAL374725-100GEA 577 EUR
SIAL374725-100G SIAL374725-10G
di-Lithiumoxid, Sigma-Aldrich®
di-Lithiumoxid
Formel: Li₂O
Molecular Weight: 29.88 g/mol
Schmelzpunkt: 1450
Dichte: 2.013 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016183
CAS-Nummer: 12057-24-8
EINECS: 235-019-5
UN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05560