Kaliumhydroxid ca. 85%, Schuppen, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
232550010 232550050 232550250
ACRO232550010EA 39.7 EUR
ACRO232550010 ACRO232550050 ACRO232550250
Kaliumhydroxid ca. 85%, Schuppen, reinst
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 360 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥85 %
Chloride (Cl) ≤80 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Potassium carbonate ≤1 % (K2CO3)
Iron (Fe) ≤4 ppm
Sodium (Na) ≤0.9 % (as NaOH)