Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
A18854.36 A18854.0E
A18854.36EA 29.1 EUR
A18854.36 A18854.0E
Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen
Kaliumhydroxid
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320…1324 °C
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 2.044
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640