Kaliumhydroxid
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
400029-1 400029-5
CAYM400029-1EA 16 EUR
CAYM400029-1 CAYM400029-5
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806