Kaliumhydroxid, Plätzchen, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

06015.3600 06015.5600 06015.2600 06015.6600 06015.7500
KRAF06015.3600EA 35.2 EUR
KRAF06015.3600 KRAF06015.5600 KRAF06015.2600 KRAF06015.6600 KRAF06015.7500
Kaliumhydroxid, Plätzchen, reinst
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR