Kaliumhydroxid, Plätzchen analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

06215.2600 06215.4600 06215.3600 06215.5600 06215.6600 06215.7500
KRAF06215.2600EA 29.1 EUR
KRAF06215.2600 KRAF06215.4600 KRAF06215.3600 KRAF06215.5600 KRAF06215.6600 KRAF06215.7500
Kaliumhydroxid, Plätzchen analytisches Reagens
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR