Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
26669.266EA
37.9
EUR
26669.266
26669.290
26669.368
26669.460
Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1320 Schmelzpunkt: 360 Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 85 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
CO3 (as K2CO3) | Max. 2.0 % |
PO4 (Phosphate) | Max. 20 ppm |
SiO4 (as SiO2) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |