Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
221473-2.5KG
221473-500G
221473-1KG
221473-25KG
221473-2.5KGEA
179.45
EUR
221473-2.5KG
221473-500G
221473-1KG
HONC221473-25KG
Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen ACS, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1.327 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 360 °C Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 85.0 % |
Assay of K₂CO₃ | Max. 2.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.05 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.001 % |
Form | pellets |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.01 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.003 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Appearance | complying |