Natriumhydroxid, anhydrous 98, pellets, reagent
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
S5881-1KGEA 56.08 EUR
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
Natriumhydroxid, anhydrous 98, pellets, reagent
Sodium hydroxide
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1.390 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 319 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density >1 (vs air)
Assay Min. 98.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Appearance of the solution complying
Turbidity of solution Max. 3.5 NTU
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)