Dinatriumtetrachloropalladat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumtetrachloropalladat(II), Natrium-Palladium(II)-chlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205818-1G 205818-25G 205818-5G
SIAL205818-1GEA 112 EUR
SIAL205818-1G SIAL205818-25G SIAL205818-5G
Dinatriumtetrachloropalladat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dinatriumtetrachloropalladat
Formel: Cl₄Na₂Pd
Molecular Weight: 294,21 g/mol
MDL: MFCD00003487
CAS-Nummer: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6