Kaliumhexafluorophosphat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 405 EUR
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Kaliumhexafluorophosphat 99%, reinst
Potassium hexafluorophosphate
Formel: F₆KP
Molecular Weight: 184,06 g/mol
Schmelzpunkt: 575 °C
Dichte: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011412
CAS-Nummer: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %