Kaliumhexafluorophosphat ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11531.30 11531.A1
11531.30EA 88.5 EUR
11531.30 11531.A1
Kaliumhexafluorophosphat ≥95%
Potassium hexafluorophosphate
Purity: 95% min CAS No.: 17084-13-8 Molecular Formula: KPF6 Formula Weight: 184.07 Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.0-7.0 Melting Point: 575° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011412
Formel: F₆KP
Molecular Weight: 184,06 g/mol
Schmelzpunkt: 575 °C
Dichte: 2,55
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011412
CAS-Nummer: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II