Kaliumhexafluorophosphat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
40030.22
40030.30
40030.36
40030.22EA
69.8
EUR
40030.22
40030.30
40030.36
Kaliumhexafluorophosphat ≥99%
Potassium hexafluorophosphate
Purity: 99% min
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Formel:
F₆KP Molecular Weight: 184,06 g/mol Schmelzpunkt: 575 °C Dichte: 2,55 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011412 CAS-Nummer: 17084-13-8 EINECS: 241-143-0 UN: 3260 ADR: 8,II |