Kaliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

200913-1KG 200913-250G 200913-50G
SIAL200913-1KGEA 434 EUR
SIAL200913-1KG SIAL200913-250G SIAL200913-50G
Kaliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluorophosphate
Formel: F₆KP
Molecular Weight: 184,06 g/mol
Schmelzpunkt: 575 °C
Dichte: 2,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011412
CAS-Nummer: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR