Kaliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
515973-25G 515973-5G
SIAL515973-25GEA 264 EUR
SIAL515973-25G SIAL515973-5G
Kaliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluorophosphate
Formel: F₆KP
Molecular Weight: 184,06 g/mol
Schmelzpunkt: 575 °C
Dichte: 2,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011412
CAS-Nummer: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8,II