Natriumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
208051-10G 208051-250G 208051-50G
SIAL208051-10GEA 98.2 EUR
SIAL208051-10G SIAL208051-250G SIAL208051-50G
Natriumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Sodium hexafluorophosphate
Formel: F₆NaP
Molecular Weight: 167,95 g/mol
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 2,505 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011122
CAS-Nummer: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II