tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei 97%, rein

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: KaliumphosphatKaliumphosphat tribasisch

ACRO387680025EA 183 EUR
ACRO387680025 ACRO387680250 ACRO387680100 ACRO387685000 ACRO387680010
tri-Kaliumorthophosphat, wasserfrei 97%, rein
tri-Kaliumorthophosphat
Formel: K₃O₄P
Molecular Weight: 212,27 g/mol
Schmelzpunkt: 1340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036295
CAS-Nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR