tri-Kaliumorthophosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Kaliumphosphat, Kaliumphosphat tribasisch

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P5629-25G P5629-500G P5629-10KG
SIALP5629-25GEA 32.8 EUR
SIALP5629-25G SIALP5629-500G SIALP5629-10KG
tri-Kaliumorthophosphat, Sigma-Aldrich®
tri-Kaliumorthophosphat
Formel: K₃O₄P
Molecular Weight: 212,27 g/mol
Schmelzpunkt: 1340 °C
Dichte: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036295
CAS-Nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR