≥99,0%, Pulver, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: di-Kaliumphosphat, di-Kaliumorthophosphat, Kaliumphosphat dibasisch, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat
4012-01EA 237.87 EUR
4012-01 4012-05
≥99,0%, Pulver, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Powder. For LC and molecular biology. Lot analysis on label.
Formel: K₂HPO₄
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (K₂HPO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 8.5 - 9.6
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm