di-Kaliumhydrogenphosphat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05104.1000
1.05104.9050
1.05104.9025
1.05104.1000EA
111
EUR
1.05104.1000
1.05104.9050
1.05104.9025
di-Kaliumhydrogenphosphat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Schmelzpunkt: 340 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1600 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 174.18 g/mol |
Bulk Density | 700 - 1000 kg/m3 |
Density | 2.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |