di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,99% (Metall-Basis), Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-Kaliumphosphat, di-Kaliumorthophosphat, Kaliumphosphat dibasisch, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05109.0100 1.05109.0500 1.05109.0250
1.05109.0100EA 332 EUR
1.05109.0100 1.05109.0500 1.05109.0250
di-Kaliumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,99% (Metall-Basis), Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Molecular Weight: 174.18 g/mol
Schmelzpunkt: 340
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Molar Mass 174.18 g/mol
Bulk Density 700 - 1000 kg/m3
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable