di-Kaliumhydrogenphosphat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: sek. Kaliumphosphatdi-KaliumorthophosphatKaliumphosphat dibasischDikaliumhydrogenphosphatdi-Kaliumphosphat
26930.260EA 50.8 EUR
26930.260 26930.293 26930.362
di-Kaliumhydrogenphosphat ≥97%, GPR RECTAPUR®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Molecular Weight: 174,18 g/mol
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm