Kaliumdihydrogenphosphat, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kaliumphosphat monobasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
1.04873.0250EA 25.87 EUR
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
Kaliumdihydrogenphosphat, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molecular Weight: 136,09 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)