Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kaliumphosphat monobasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05108.0500EA 689 EUR
1.05108.0500 1.05108.0050 1.05108.0250
Kaliumdihydrogenphosphat, wasserfrei, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molecular Weight: 136,09 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 12,07829
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)