Kaliumdihydrogenphosphat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Kaliumphosphat monobasisch
26925.295EA
81.5
EUR
26925.295
26925.364
26925.460
Kaliumdihydrogenphosphat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel:
KH₂PO₄ Molecular Weight: 136,09 g/mol Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 253 °C Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |