Natriumdihydrogenphosphat ≥99,0% für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch
17844-250G 17844-50G
17844-250GEA 458.93 EUR
17844-250G 17844-50G
Natriumdihydrogenphosphat ≥99,0% für die HPLC, Fluka™
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119.98 g/mol
Schmelzpunkt: 650 °C
Dichte: 2.36 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance of the solution (c=10%) complying
pH (10 %, 20°C) 4.0 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.06
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 320 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02