Dikaliumhexahydroxoplatinat ≥99,95% (Metall-Basis) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dikaliumplatinat, Kaliumhexahydroxoplatinat(IV)
41014.03
41014.06
41014.03EA
184
EUR
41014.03
41014.06
Dikaliumhexahydroxoplatinat ≥99,95% (Metall-Basis) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Dikaliumhexahydroxoplatinat
Purity: 99.95%
CAS No.: 12285-90-4
Molecular Formula: K2Pt(OH)6
Formula Weight: 375.34
Physical Form: Powder
Formel:
H₆K₂O₆Pt Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064671 CAS-Nummer: 12285-90-4 EINECS: 235-554-4 |