Kaliumtetrachloroplatinat(II) (≥46,0% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dikaliumtetrachloroplatinat
11048.03 11048.06 11048.14
11048.03EA 124 EUR
11048.03 11048.06 11048.14
Kaliumtetrachloroplatinat(II) (≥46,0% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-99-7 Molecular Formula: Cl4K2Pt Formula Weight: 415.11 Physical Form: Crystalline Density: 3.38 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7682 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011378
Formel: Cl₄K₂Pt
Molecular Weight: 415,09 g/mol
Siedepunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 3,38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7682